Learn More
Sulfapiridina, Mikromol™
Código de producto. 17919804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17919804 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17919804 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1596.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfapiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sulfapyridine
CAS 144-83-2
Nombres de analitos o componentes Sulfapyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sulfasalazine Imp. J (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyridinyl-Sulfanilamide, N1-2(1H)-pyridylidene- (6CI,7CI), Sulfanilamide, N1-2-pyridyl- (8CI), Sulfanilamide, N4-2-pyridyl- (4CI), 2-Sulfanilamidopyridine, 2-Sulfapyridine, 4-Amino-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(2-Pyridylamino)sulfonyl]aniline, A-499, Adiplon, Coccoclase, Dagenan, Eubasin, Eubasinum, Haptocil, M and B 693, N-(2-Pyridyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-2-Pyridylsulfanilamide, NSC 41791, NSC 4753, Piridazol, Pirodazole, Plurazol, Pyriamid, Pyridazol, Relbapiridina, Ronin, Septipulmon, Streptosilpyridine, Sulfapyridine, Sulfidin, Sulfidine, Sulphapyridine, Thioseptal, Trianon, Sulfasalazine Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2-piridil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 249.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.288 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.