Learn More
Sulfapyridine, MedChemExpress
Descripción
Sulfapyridine, a major metabolite of Sulfasalazine, is a sulfonamide antibiotic agent. Sulfapyridine inhibits recombinant P. carinii dihydropteroate synthetase (DHPS) with an IC50 of 0.18 μM. Sulfapyridine has antibacterial, anti-inflammatory and anti-rheumatic activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfapyridine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 144-83-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H11N3O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 60 mg/mL (240.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=C2)=O |
| Mostrar más |