Learn More
Sulfapiridina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfapyridine-d4 |
| CAS | 1189863-86-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 2H4 H7 N3 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-2-pyridinyl-d4-benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamidopyridine-d4, 2-Sulfapyridine-d4, 4-Amino-N-2-pyridinyl-d4-benzenesulfonamide, Adiplon-d4, Coccoclase-d4, Dagenan-d4, Eubasin-d4, Eubasinum-d4, Haptocil-d4, Sulfidine-d4, Sulphapyridine-d4, Thioseptal-d4, Trianon-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopiridin-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 253.31 |
| Mostrar más |