Learn More
Sulfapiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422152 25 g 25 g
15432152 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442850250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-83-2
Fórmula molecular C11H11N3O2S
Peso molecular (g/mol) 249.288
Clave InChI GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
Nombre IUPAC 4-Amino-N-piridina-2-ilbencenosulfonamida
SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfapyridine
Tipo Sulfapyridine
Punto de fusión 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.29
Porcentaje de pureza 95%