Learn More
Sulfapiridina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326432 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326432 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000100AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfapyridine
CAS 144-83-2
Nombres de analitos o componentes Sulfapyridine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H11 N3 O2 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfasalazine Imp. J (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyridinyl-Sulfanilamide, N1-2(1H)-pyridylidene- (6CI,7CI), Sulfanilamide, N1-2-pyridyl- (8CI), Sulfanilamide, N4-2-pyridyl- (4CI), 2-Sulfanilamidopyridine, 2-Sulfapyridine, 4-Amino-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(2-Pyridylamino)sulfonyl]aniline, A-499, Adiplon, Coccoclase, Dagenan, Eubasin, Eubasinum, Haptocil, M and B 693, N-(2-Pyridyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-2-Pyridylsulfanilamide, NSC 41791, NSC 4753, Piridazol, Pirodazole, Plurazol, Pyriamid, Pyridazol, Relbapiridina, Ronin, Septipulmon, Streptosilpyridine, Sulfapyridine, Sulfidin, Sulfidine, Sulphapyridine, Thioseptal, Trianon, Sulfasalazine Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2-piridil)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 249.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.288 g/mol