Learn More
Sulfaphenazole, MedChemExpress
Código de producto. 16408696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1218
MedChemExpress Sulfaphenazole is a specific inhibitor of CYP2C9 which blocks atherogenic and pro-inflammatory effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9.
Sulfaphenazole is a specific inhibitor of CYP2C9 which blocks atherogenic and pro-inflammatory effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaphenazole
Forma física Powder
CAS 526-08-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.11 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=CC=NN2C3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 314.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.36
Porcentaje de pureza 98.0%