Learn More
Sulfafenazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309813 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309813 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000080AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaphenazole
CAS 526-08-9
Nombres de analitos o componentes Sulfaphenazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N4 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-, Sulfanilamide, N1-(1-phenylpyrazol-5-yl)- (8CI), 1-Phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 2-Phenyl-3-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2-phenylpyrazole, 5-Sulfanilamido-1-phenylpyrazole, Depocid, Depotsulfonamide, Eftolon, Firmazolo, Inamil, Isarol, Isarol V, Merian, Microtan pirazolo, N1-(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Orisul, Orisulf, Paidazolo, Plisulfan, Raziosulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfaphenazole, Sulfaphenazon, Sulfaphenylpyrazole, Sulphaphenazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2-fenilpirazol-3-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 314.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0837 g/mol