Learn More
Sulfaperina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315425 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315425 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000070AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaperin
CAS 599-88-2
Nombres de analitos o componentes Sulfaperin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H12 N4 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-methylpyrimidine, 5-Methyl-2-sulanilamidopyrimidine, 5-Methylsulfadiazine, Anastaf, Archisulfa, Avissul, BT 325, Chemiopen, Demosulfan, Isosulfamerazine, N1-(5-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, Orosulfan, Pallidin, Pallidin (pharmaceutical), Panafil, Rexulfa, Risulfasens, Sintosulfa, Sulfaperin, Sulfaperine, Sulfatreis
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-13-11(14-7-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 264.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0681 g/mol