Learn More
Sulfanitran, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfanitran |
| CAS | 122-16-7 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N3 O5 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetamide','N-[4-[[(4-nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]- (9CI','ACI), Acetanilide','4'-[(p-nitrophenyl)sulfamoyl]- (6CI','7CI','8CI), N-[4-[[(4-Nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI), 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide, N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide, N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide, N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide, NSC 217299, NSC 77120, Sulfanitran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(4-nitrofenil)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 335.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.0576 |