Learn More
Sulfanitran, MedChemExpress
Descripción
Sulfanitran is an antibacterial and anticoccidial agent used in poultry feeds. Sulfanitran also is a multidrug resistance protein 2 (MRP2) stimulator that can increase the affinity of MRP2 for estradiol-17-β-D-glucuronide (E217βG).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfanitran |
| Forma física | Powder |
| CAS | 122-16-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H13N3O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 22 mg/mL (65.61 mM) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)C=C1)=O |
| Mostrar más |