Learn More
Sulfanitran-d4 (Mayor) (>85%), TRC
Código de producto. 30427883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427883 2.5 mg 2.50 miligramo
30413230 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6890422.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794753-46-0
Fórmula molecular C14H9D4N3O5S
Peso molecular (g/mol) 339.36
Sinónimo 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide-d4, N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide-d4, N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide-d4, N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide-d4, NSC 217299-d4, NSC 77120-d4
SMILES O=S(C1=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C1[2H])(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanitran-d4
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)/i4D,5D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.0827