Learn More
Ácido sulfanílico, TRC
Código de producto. 17971555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971555 50 g 50 g
17943375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68909550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-57-3
Fórmula molecular C6 H7 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 173.19
Sinónimo 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0147