Learn More
Sulfanilic Acid Standard, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Código de producto. 15853930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15853930 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15853930 Proveedor Supelco N.º de proveedor 1006840005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic Acid Standard
CAS 121-57-3
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H7NO3S
Cantidad 5 g
Sinónimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
Clave InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-aminobenzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.18. (molar mass)
Forma física Solid