Learn More
Sal sódica del ácido sulfanílico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495131 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495131 50 g
11405141 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495131 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215671650
CAS 6106-22-5
Fórmula molecular C6H10NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 231.198
Clave InChI MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium sulfanilate dihydrate, unii-y31oen1192, 4-aminobenzenesulfonic acid, sodium salt dihydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate dihydrate, benzenesulfonic acid,4-amino-, sodium salt, hydrate 1:1:?, sulfanilic acid sodium salt dihydrate mi, acmc-1b9i8, c6h6nso3.na.2h2o, benzenesulfonic acid, 4-amino-, sodium salt, hydrate 1:1:2, 4h-1,4-benzoxazin-4-amine,2,3-dihydro hcl
PubChem CID 23687713
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonato de sodio; dihidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)[O-].O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic acid sodium salt
Color Blanco
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Forma física Powder