Learn More
Ácido sulfanílico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfanilic Acid-d4 |
| CAS | 1235219-21-2 |
| Fórmula molecular | C6H3D4NO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino(benzene-d4)sulfonic Acid, 1-Amino-(benzene-d4)-4-sulfonic Acid, 4-Aminophenylsulfonic Acid-d4, 4-Sulfoaniline-d4, (Aniline-d4)-4-sulfonic Acid, (Aniline-d4)-p-sulfonic Acid, NSC 7170-d4, Sulphanilic Acid-d4, p-Aminobenzenesulfonic Acid-d4, p-Aminophenylsulfonic Acid-d4, p-Sulfoaniline-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | NC1=C([2H])C([2H])=C(S(=O)(O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-aminobenceno-2,3,5,6-d4-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 177.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.04 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?