Learn More
Ácido sulfanílico-d4, TRC
Código de producto. 30426160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30426160 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68909710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic Acid-d4
CAS 1235219-21-2
Fórmula molecular C6H3D4NO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Amino(benzene-d4)sulfonic Acid, 1-Amino-(benzene-d4)-4-sulfonic Acid, 4-Aminophenylsulfonic Acid-d4, 4-Sulfoaniline-d4, (Aniline-d4)-4-sulfonic Acid, (Aniline-d4)-p-sulfonic Acid, NSC 7170-d4, Sulphanilic Acid-d4, p-Aminobenzenesulfonic Acid-d4, p-Aminophenylsulfonic Acid-d4, p-Sulfoaniline-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D
SMILES NC1=C([2H])C([2H])=C(S(=O)(O)=O)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenceno-2,3,5,6-d4-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 177.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.04
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.