Learn More
Ácido sulfanílico, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344298 50 g 50 g
11354298 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041540.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo para la detección cromatográfica de histidina
Sulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-57-3
Fórmula molecular C6H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 173.186
Número MDL MFCD00007886
Clave InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic acid
Punto de fusión ∼365°C
Cantidad 50 g
Beilstein 908765
Índice Merck 14,8926
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphanilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphanilic acid