Learn More
Ácido sulfanílico, 99 %
Código de producto. 10705221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705221 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10347610 100 g Frasco de plástico 100 g
10772494 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
13438368 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10705221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-57-3
Fórmula molecular C6H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 173.186
Número MDL MFCD00007886
Clave InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfanilic acid
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)C6H4SO3H
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid)
Forma física Líquido
RU– Solo para uso en investigación