Learn More
Ácido sulfanílico, 99 %
Código de producto. 10347610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347610 100 g Frasco de plástico 100 g
10705221 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10772494 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
13438368 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10347610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    25.65€ / 100 g
    Ahorro 4.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-57-3
Fórmula molecular C6H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 173.186
Número MDL MFCD00007886
Clave InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic acid
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)C6H4SO3H
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid)
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfanilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación