Learn More
Ácido sulfanílico, + 99 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10439380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10439380 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10439380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 121-57-3
Punto de fusión 365°C
Color Azul
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C6H7NO3S
Número MDL 7886
Cantidad 500 g
Sinónimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
Clave InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfanilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.