Learn More
Sulfanilamida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11463361 100 g
1 options
Código de producto. 11463361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210298880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Se utiliza como agente antibacteriano y para tratar infecciones fúngicas vaginales. Sulfanilamida, MP Biomedicals es un antibiótico de sulfonamida que bloquea la síntesis de ácido fólico al inhibir la enzima dihidropteroato sintasa. Eficaz contra bacterias gramnegativas
La sulfanilamida es una molécula que contiene el grupo funcional sulfonamida unido a una anilina. Como antibiótico de sulfonamida, funciona inhibiendo competitivamente las reacciones enzimáticas (es decir, actuando como un análogo del sustrato) que involucran al ácido para-aminobenzoico (PABA). El PABA es necesario en las reacciones enzimáticas que producen ácido fólico, que actúa como coenzima en la síntesis de aminoácidos. Al inhibir la dihidropteroato sintasa, bloquea la síntesis de ácido fólico.
Especificaciones
CAS 63-74-1
Absorbancia λ Máximo (agua): 255 – 259 nm
Punto de fusión 160 °C a 170 °C
Densidad 1,08g/mL (Lit.)
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 100 g
Sinónimo sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Información de solubilidad El soluble en 1g se disuelve en 37 mL de alcohol, 5 mL de acetona; glicerol, éter, benceno, éter de petróleo.
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Forma física Polvo