Learn More
Sulfanilamide, MedChemExpress
Código de producto. 16488428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488428 10 g 10 g
16400848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0242
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 10 g
Sinónimo Sulphanilamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 172.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation