Learn More
Sulfanilamida, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10733811 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10733811 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10733811 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8660/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
250g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Sólido
CAS 63-74-1
pH 5.8 to 6.1
Punto de fusión 163°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Color Blanco
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Número MDL 7939
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfanilamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.