Learn More
Sulfanilamida-d4 (anillo-d4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfanilamide-d4 (ring-d4) |
| CAS | 77435-46-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H4 N2 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenceno-2,3,5,6-d4-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 176.2296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0558 |