Learn More
Sulfanilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489893 2500 g 2500 g
11469893 100 g 100 g
11479893 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13001.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
La sulfanilamida antibacteriana es un producto antibacteriano y se utiliza en el tratamiento de la candidiasis vaginal. Es un inhibidor competitivo de la dihidropteroato sintetasa para bloquear la síntesis de ácido fólico. Sirve como intermediario para la preparación de anilinas 2,6-disustituidas mediante sustitución electrofílica seguida de la eliminación del grupo de bloqueo de sulfonamida por desulfonación con ácido sulfúrico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfanilamida antibacteriana es un producto antibacteriano y se utiliza en el tratamiento de la candidiasis vaginal. Es un inhibidor competitivo de la dihidropteroato sintetasa para bloquear la síntesis de ácido fólico. Actúa como intermediario en la preparación de anilinas 2,6-disustituidas mediante sustitución electrofílica seguida de la eliminación del grupo de bloqueo de sulfonamida por desulfonación con ácido sulfúrico.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, etanol, glicerol, propilenglicol y ácido clorhídrico. Insoluble en cloroformo, éter, benceno y éter de petróleo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-74-1
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00007939
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
Punto de fusión 163°C to 168°C
Densidad 1.08
Cantidad 2500 g
Beilstein 511852
Índice Merck 14,8925
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 98%