Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamida 98 %
Código de producto. 10215190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10215190 100 g 100 g
10091350 500 g 500 g
10503674 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215190 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.20€
    57.65€ / 100 g
    Ahorro 8.55€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Sulfanilamide, CAS # 63-74-1, is an organic sulfur compound that shows antibacterial activities.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sulfanilamida es un compuesto de azufre orgánico con propiedades antibacterianas estructuralmente similares al ácido p-aminobenzoico (PABA)
  • También tiene una capacidad inhibidora competitiva frente a las dihidropteroatos sintetasas que bloquean la síntesis de ácido fólico
  • La sulfanilamida compite con PABA para la prevención de la enzima bacteriana dihidropteroato sintasa, la incorporación de PABA en el ácido dihidrofólico, un precursor inmediato del ácido fólico. Esto culmina en la inhibición de la síntesis de ácido fólico bacteriano y también en la síntesis de novo de purinas y pirimidinas, lo que da como resultado la detención del crecimiento celular y la muerte celular.
Aplicaciones
  • Este compuesto muestra actividad antibacteriana contra diferentes especies, incluyendo grampositivos, gramnegativos y clamidia
  • En reacciones químicas, este compuesto puede actuar como un intermediario para la preparación de anilinas de 2,6-disustituidas por sustitución electrófila
  • La sulfanilamida muestra actividad inhibitoria contra la enzima anhidrasa carbónica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-74-1
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00007939
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
Tipo Sulfanilamide
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 163°C to 167°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Índice Merck 15, 9057
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfanilamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.