Learn More
Sulfanilamida 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312972 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312972 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000000AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Nombres de analitos o componentes Sulfanilamide
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H8 N2 O2 S
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfacetamide Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (EP), Sulfadimidine Imp. D (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), 4-Aminobenzenesulfonamide, Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, NSC 7618, Neococcyl, Orgaseptine, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfanilamide, Sulfacetamide Sodium Impurity A, Sulfadiazine Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity E, Sulfadimethoxine Sodium Impurity E, Sulfadimidine Impurity D, Sulfaguanidine Impurity A, Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfacetamide Impurity A, Sulfadimethoxine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 172.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 172,0306 g/mol