Learn More
Sulfanilamida, 100,26 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473361 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11473361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    172.20€ / 500 g
    Ahorro 8.80€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Color Blanco
Densidad 1.08g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.0026
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 500 g
Sinónimo sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Forma física Polvo cristalino