Learn More
Cloruro de sulfamoilo, TRC
Código de producto. 30420882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420882 10 g
30410027 25 g
30413517 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68902510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-42-9
Fórmula molecular Cl H2 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 115.54
Sinónimo Amidosulfonic Acid Chloride, Amidosulfonyl Chloride, Aminosulfonyl Chloride, Chloroimidosulfuric Acid, NSC 158265
Nombre IUPAC Cloruro de sulfamoil
SMILES NS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamoyl chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClH2NO2S/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.9495