Learn More
Sulfamoxol, LoGiCal
Código de producto. 30462908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462908 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462908 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3290.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamoxol
CAS 729-99-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamoxol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)-, Sulfanilamide, N1-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)- (6CI,8CI), 2-(p-Aminobenzolsulfonamido)-4,5-dimethyloxazole, 2-Sulfanilamido-4,5-dimethyloxazole, Justamil, N1-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, NSC 683535, N'-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, Oxasulfa, Sulfabutin, Sulfadimethyloxazole, Sulfamoxole, Sulfamoxolum, Sulfano, Sulfavigor, Sulfmidil, Sulfono, Sulfune, Sulfuno, Tardamid, Tardamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-11(13-7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1oc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1C
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4,5-dimetil-1,3-oxazol-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 267.3
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0678 g/mol