Learn More
Sulfamomonometoxina de sodio, TRC
Código de producto. 30415151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415151 50 mg -
30410215 100 mg -
30421342 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69927850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38006-08-5
Fórmula molecular C11 H11 N4 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-, monosodium salt (9CI), Sodium sulfamonomethoxine, Sulfamonomethoxine sodium, Sulfamonomethoxine sodium salt
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(6-metaxipirimidina-4-il)azaniuro
SMILES [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.045
Porcentaje de pureza >95%