Learn More
Sulfamonometoxina, Mikromol™
Descripción
Sulfamonometoxina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamonomethoxine |
| CAS | 1220-83-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfamonomethoxine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMILES | COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(6-metoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |