Learn More
Sulfamonomethoxine, MedChemExpress
Código de producto. 16494507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494507 50 mg 50 miligramos
16488638 10 mg 10 miligramos
16428536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0946
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.
Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine
Forma física Solid
CAS 1220-83-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=NC(OC)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 280.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 98.0%