Learn More
Sulfamometoxina-d4, TRC
Código de producto. 30419367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419367 2.5 mg
30418557 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6991472.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286538-12-2
Fórmula molecular C11H8D4N4O3S
Peso molecular (g/mol) 284.33
Sinónimo 4-Amino-N-(6-methoxy-pyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide-d4, 4-Methoxy-6-
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-metaxipirimidina-4-il)benceno-2,3,5,6-d4-sulfonamida
SMILES NC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(NC2=CC(OC)=NC=N2)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.09
Porcentaje de pureza >95%