Learn More
Sulfamonometoxina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamonomethoxine-d3 |
| CAS | 2704162-84-3 |
| Fórmula molecular | C11 D3 H9 N4 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Sulfamonomethoxine D3 (Methoxy D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[6-(trideuteriometoxi)pirimidin-4-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.082 |