Learn More
Sulfamonomethoxine, 98%
Code produit 15478199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
15478199 250 mg 250 miligramos
15468199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66733.MD
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Long-acting sulfonamide antibacterial agent. It is used to study degradation by Fe3O4 magnetic nanoparticles. It is used in blood kinetic studies and is used to study capsule formation of Bordetella bronchiseptica. | CAS: 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 280.302 g/mol
Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent. It is used to study degradation by Fe3O4 magnetic nanoparticles. It is used in blood kinetic studies and is used to study capsule formation of Bordetella bronchiseptica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1220-83-3
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Peso molecular (g/mol) 280.302
Número MDL MFCD00063466
Clave InChI WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfamonomethoxine, sulfamonomethoxin, daimeton, sulfamonometoxina, sulfamonomethoxinum, 4-amino-n-6-methoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl, n1-6-methoxy-4-pyrimidinyl sulfanilamide, sulfamonomethoxinum inn-latin
PubChem CID 5332
ChEBI CHEBI:32164
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1=NC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine
Punto de fusión 203°C to 206°C
Punto de ebullición 513°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mg
Beilstein 621128
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml with warming. Also soluble in ethanol or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.