Learn More
Sulfamonometoxina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328244 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328244 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16998175AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Nombres de analitos o componentes Sulfamonomethoxine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-metoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 280.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 280,063 g/mol