Learn More
Sulfamida, TRC
Código de producto. 30422081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422081 100 mg 100 miligramos
30411577 5 g -
30411552 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699079100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-58-9
Fórmula molecular H4 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 96.11
Sinónimo Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
Nombre IUPAC Sulfamida
SMILES NS(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9993