Learn More
Sulfamida, TRC
Código de producto. 30411552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411552 1 g -
30422081 100 mg 100 miligramos
30411577 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990791G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-58-9
Fórmula molecular H4 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 96.11
Sinónimo Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
Nombre IUPAC Sulfamida
SMILES NS(=O)(=O)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Sulfamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9993
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.