Learn More
Sulfamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442968 50 g 50 g
11422968 2.5 g 2.50 g
11432968 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18680.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se utiliza ampliamente como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol caliente y acetona. Soluble en alcohol frío.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-58-9
Fórmula molecular H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 96.10
Número MDL MFCD00011606
Clave InChI NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMILES NS(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamide
Punto de fusión 91°C to 92°C
Densidad 1.61
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,8922
Información de solubilidad Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
Nombre IUPAC Sulfamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11
Porcentaje de pureza 99%