Learn More
Sulfamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10183830 5 g 5 g
10328340 25 g 25 g
11974391 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-58-9
Fórmula molecular H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 96.10
Número MDL MFCD00011606
Clave InChI NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
Nombre IUPAC sulfamoilamina
SMILES NS(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamide
Punto de fusión 87.0°C to 91.0°C
Color Blanco
Densidad 1.6100g/mL
pH 5.0 to 7.0 (10% soln. aq. soln.)
Análisis elemental 98.0% min.
Pérdida por secado 0.5% (50°C, 2 hrs) (vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NSO2NH2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,9054
Gravedad específica 1.61
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11
Porcentaje de pureza 98+%
Sustancias relacionadas (TLC) Passes test
Forma física Polvo cristalino, libre de impurezas visibles
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.