Learn More
Ácido sulfámico, grado reactivo ACS, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamic Acid |
| % mín. CAS | 98.0 |
| Color | Blanco |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Metales pesados (como Pb) | 0,001% máx. |
| Envase | Botella blanca de poliuretano de boca ancha |
| Residuo después del encendido | 0,01% máx. |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Crystals |
| Sinónimo | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
| Mostrar más |