Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Código de producto. 31750644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 litro
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50 litro
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100 g
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31750644 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS11002.5A5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC sulfamic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Color White
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Metales pesados (como Pb) 0,001% máx.
Envase Natural Poly Bottle
Residuo después del encendido 0,01% máx.
Cantidad 2.5 kg
Forma física Crystals
Sinónimo amidosulfonic acid
SMILES NS(O)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 97.09
Porcentaje de pureza 99,3 a 100,3%
Grado ACS