Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Código de producto. 31749934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 litro
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100 g
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500 g
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31749934 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS1100100B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC sulfamic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Color White
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Metales pesados (como Pb) max. 0.001%
Envase White Poly Wide Mouth Bottle
Residuo después del encendido max. 0.01%
Cantidad 100 g
Forma física Crystals
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Peso molecular (g/mol) 97.088
Porcentaje de pureza 99.3 to 100.3%
Grado ACS