Learn More
Ácido sulfámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914111 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10012543 250 g Frasco de plástico 250 GR
10432031 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10722651 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11914111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222070100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.09
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic acid
Color Blanco
Punto de fusión 200.0°C to 208.0°C
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal H2NSO3H
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 11117
Índice Merck 159053
Información de solubilidad Solubility in water: 146.8g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in ether
Porcentaje de pureza 99%