Learn More
Ácido sulfámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432031 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10012543 250 g Frasco de plástico 250 GR
10722651 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11914111 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10432031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.09
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic acid
Color Blanco
Punto de fusión De 200,0 °C a 208,0 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal H2NSO3H
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 11117
Índice Merck 159053
Información de solubilidad Solubility in water: 146.8g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in ether
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.