Learn More
Sulfamic Acid, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15642600 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15642600 5 g Poly Bottle 5 g
15622600 100 g Poly Bottle 100 g
15632600 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642600 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2427725G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Aspecto Crystalline powder
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Color Colorless
Punto de fusión 205°C
Densidad 2.1g/cm3
Envase Poly Bottle
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NH2SO3H
Número UN UN2967
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus