Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfamic Acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09 |
| Grado | Reactivo ACS |