Learn More
Ácido sulfámico, 99+%, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11426651 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11426651 100 g
11436651 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426651 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219486080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Grado Reactivo ACS