Learn More
Ácido sulfámico, ≥99,5% (alcalinométrico), Solstice
Código de producto. 15680860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15680860 25kg 25 Kg
15660860 1kg 1 Kg
15670860 2,5 kg 2.50 Kg
15600870 5kg 5 Kg
15610870 6 x 2,5kg paquete de 6
15690860 4 x 5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15680860 Proveedor Fluka N.º de proveedor 0740125KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
≥ 99,5 % (alcalimétrico)
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic acid
Nombre de nota ≥99,5% (alcalinométrico)
% máx. CAS ≤100.0000%
Envase Bolsa de papel/polietileno
Residuo después del encendido ≤0,02%
Notas del porcentaje del ensayo alcalimétrico
Cantidad 25kg
Fórmula lineal NH2SO3H
Número UN UN2967
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza >99.5%