Learn More
Ácido sulfamico, 99,0 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10040450 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040450 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10040450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8640/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 5329-14-6
Punto de fusión 200°C
Color Blanco
pH 1.2
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular H3NO3S
Número MDL 11603
Cantidad 500 g
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido sulfámico
Peso molecular (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.